Learn More
3M™ 764 Nastro in vinile multiuso
Codice prodotto. 17791689 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
12 rotoli
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17791689 Blue 12 rotoli
17771689 White 12 rotoli
17781689 Red 12 rotoli
17761689 Yellow 12 rotoli
17721689 Green 12 rotoli
17721699 Black 12 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17791689 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100260288
Spedizione stimata: 19-01-2027
Il nastro 764 in vinile è una scelta economica per una varietà di applicazioni pericolose, di marcatura di sicurezza e di codice colore, quando non si affrontano condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine.
  • Ideale per applicazioni di marcatura in aree a traffico leggero, pareti e tubi
  • Mantiene colori vividi anche se esposto a abrasioni e solventi
  • Facile da applicare, il nastro di estente intorno agli angoli per un adattamente affidabile
  • Adesione rapida ed eccellente potere di tenuta
  • Disponibile in un'ampia varietà di colori
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 33 m x 50 mm
Quantità confezione 12 Rolls
Spessore 0.12 mm
Tipo di adesivo Rubber-based Adhesive
Colore Blue
Materiale Vinyl