Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH per uso generico con connettore BNC
Codice prodotto. 11749798 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11749798 120 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11749798
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.10€
    70.76€ / pezzi 1
    Risparmia 28.34€
    28% Sconto
In stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elettrodo idoneo per molti tipi di campione, ad esempio campioni acquosi e di acqua potabile. Gli elettrodi pH per uso generico Fisherbrand™ sono ideali per usi di laboratorio generici e includono un connettore BNC.
  • Intervallo pH: da 0 a 13
  • Intervallo di temperatura: da 0 a 80 °C
Especificaciones
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo Standards
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Materiale Vetro
Modello Uso generico
Intervallo di pH 0 to 13
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da 0 a 80 °C
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.