Learn More
Thermo Scientific™ Spettrofotometro visibile GENESYS™ 30
Codice prodotto. 15531182 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
15531182 EU Plug Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15531182 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 840277300
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con lo spettrofotometro visibile Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 si possono eseguire analisi sia di base che complesse, grazie a una soluzione intuitiva e affidabile per la didattica o il laboratorio.
Elevata precisione e funzionalità in uno spettrofotometro visibile semplice ma sofisticato. Lo spettrofotometro visibile Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 esegue analisi di base e complesse per uso didattico o industriale. Il design intuitivo permette a studenti e docenti di concentrarsi su dati e concetti scientifici piuttosto che sulla necessità di imparare a utilizzare lo strumento. In laboratorio, i tecnici di tutti i livelli che lavorano in applicazioni QA/QC di routine possono ottenere facilmente risultati attendibili per confermare la qualità o documentare le fasi successive. I risultati possono essere rapidamente riportati come dati digitali o stampati.
Lo spettrofotometro visibile GENESYS 30 offre all'utente un design intuitivo, uno schermo a colori ad alta definizione, misurazioni rapide e precise, e una comoda modalità di reporting dei dati.  È lo strumento ideale per tutti gli utenti, dagli studenti poco esperti ai tecnici di laboratorio più esperti.
Caratteristiche del prodotto:
  • Design industriale completamente nuovo per un migliore utilizzo.
  • Schermo a colori da 5 pollici ad alta definizione con tastiera a pulsanti a pressione per una facile navigazione 
  • Misurazione di singole cellule con rivestimento per compartimento campioni rimovibile e lavabile 
  • Portacelle standard per tipi di cellule standard, incluse provette per test
  • Nuova interfaccia utente software integrata; il software Thermo Scientific™ VISIONlite per PC è opzionale 
    • I dati come desiderati 
    • Esportazione di dati mediante USB in formato testo facile da leggere ed elaborare
  • Eccellente stampante termica con installazione a scatto 
  • Tre anni di garanzia e supporto tecnico qualificato 
Vantaggi didattici: 
  • Soddisfa i requisiti dello svolgimento del programma per:
  • Lunghezza d'onda singola
  • Scansione
  • Legge di Beer
  • Colorimetria/analisi colorimetrica
  • Analisi quantitativa
Vantaggi per i tecnici di laboratorio: 
  • Maggiore affidabilità dei dati con la modalità di concentrazione a 6punti quant plus 
  • Scelte multiple lingua locale 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Piattezza della linea di base <0.003 A, 325 nm – 1000 nm liscio
Compartimenti Accesso dall'alto, frontale o laterale
Possibilità di inserire celle fino a una lunghezza di percorso di 100 mm
Accessorio disponibile per le provette fino a 25 mm di diametro e 150 mm di altezza
Rivestimento per compartimento campioni rimovibile e lavabile con posizionamento magnetico e fermo
Collegamenti La porta USB-A sulla parte anteriore supporta dispositivi di memoria flash per memorizzazione di metodi e dati
La porta USB-B laterale supporta il collegamento a un computer Windows™ che esegue il software opzionale di controllo remoto.
Descrizione Cavo di alimentazione UE per spettrofotometro VIS GENESYS30
Tipo di rilevatore Fotodiodo al silicio
Display Display a colori con diagonale da 5 in, 32 bit, 800 x 480 pixel
Dimensioni (L x P x A) 35.5 cm x 38.5 cm x 19.5 cm
Lingue Inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, portoghese, russo, cinese, giapponese, coreano, thai, arabo, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Thai, Arabic
Product Line GENESYS 30
Larghezza di banda spettrale 5 nm
Tipo Visible Spectrophotometer
Wavelength Range 325 to 1100 nm
Deriva <0.002A/ora
A 500 nm dopo 2 ore di riscaldamento. Tipico <0.004 A/ora dopo 1 ora di riscaldamento
Requisiti elettrici Trasformatore CA/CC esterno. Tensione e Hz selezionati automaticamente, 100-250 Volt, 50-60 Hz
Tastierino 23 tasti in gomma tattile con tastiera numerica
Durata utile della lampada 1000 hrs.
Rumore
≤0.001 A a 0 A
≤0.001 A a 1 A
≤0.002 A a 2 A
RMS a 500 nm. 60 misurazioni consecutive
Design ottico Raggio singolo
Precisione fotometrica ±0.002 A (0 - 0.3 A), 0.5% del valore ABS (0.301 A - 2.5 A)
Display fotometrico -3 A a +3 A, 0 a 200 000%T, 0 a 9 999 999 C
Gamma fotometrica Da -3 A a +3 A
Ripetibilità fotometrica ± 0.002 A
Misurato a 1.0 A 546 nm
Tipo di spina EU Plug
Stampante inclusa Accessorio per stampante termica con carta larga 80 mm
Scan Speed Automatico – fino a 1200 nm/min
Luce dispersa <0.1%T a 340 nm e 400 nm
Misurato utilizzando filtri cut-off in vetro o NaNO2 a 340 nm
Warranty 2 years standard with 1 year extension upon registration of the instrument with Thermo Fisher Scientific within 6 months of purchase
Accuratezza della lunghezza d'onda ± 2 nm
Intervallo dati lunghezza d'onda 1 nm
Ripetibilità della lunghezza d'onda < ±1 nm
Peso (sistema metrico) 7.5 kg