Learn More
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 300 with Adhering Mat
Codice prodotto. 16627682
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
UK Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16627682
Marca: Scientific Industries SIG1703
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An Orbital Shaker that provides a flat platform with patented adhering mat perfect for use with open containers
  • Designed with unique flexible access.
  • Door: Direct physical access without compromising temperature.
  • Kickstand: Tilt the cover left, right, or back, wherever you have space.
  • Remove Cover: Cover is lightweight and can simply be lifted off for full access from all points.
  • Ensures full view of your samples from any angle, even the back.
  • Fast temperature control that allows reaching 37°C in less than 3 minutes, 75°C in approximately 20 minutes.
  • Patented Adhering Mat is ideal for containers such as Bottles and Beakers that cannot be held with conventional clamps.
  • Interchangeable platform configuration allows for easily swapping platforms. (Alternative platforms available for purchase separately)
Specifica
Orbita 19 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 3 kg
Intervallo di velocità 35 to 300 rpm
Requisiti elettrici 230 V, UK plug
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) 28°C to 75°C
Wattage 57.5 W
Amperaggio 0.25 A
Product Type Variable Speed Orbital Shaker
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina UK Plug
Frequenza 50 Hz
Materiale Thermoplastic, Polycarbonate Chamber, Stainless Steel Platform with Adhering Mat
Profondità (sistema imperiale) 19 in.
Profondità (sistema metrico) 480 mm
Dimensioni (L x P) 450 x 480 mm
Dimensioni della piattaforma (L x P) 315 x 315 mm
Dimensioni (L x P x A) 450 x 480 x 305 mm
Altezza (sistema imperiale) 12 in.
Altezza (sistema metrico) 305 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 19 in.
Lunghezza (sistema metrico) 480 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 315 mm
Larghezza (sistema imperiale) 19 in.
Larghezza (sistema metrico) 480 mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 315 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 38 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 17 kg
Peso (sistema imperiale) 20 lb.
Peso (sistema metrico) 9 kg
Tipo di unità di controllo Power ON/OFF Switch, Touch Keypad, Digital Temp and Speed Display
Descrizione Variable Speed Orbital Shaker with Temperature control and Adhering Mat
Modello Genie Temp-Shaker 300 with Adhering Mat
Display Digital Temperature and Speed Display
Da utilizzare con (apparecchiatura) Select From 3 Platform Models Which Can Easily be Swapped with no Tools Required. (Interchangeable Platforms Sold Separately)
Include Shaker is supplied with Patented Blue Adhering Mat Platform
Tipo di motore Pulse Width Modulation
Condizioni di esercizio Plug the line cord into a properly grounded electrical outlet, work surface must be level, stable and non-slip.
Stile 3-way chamber design