Learn More
MedChemExpress Genipin
Spécification
Spécification
| Content And Storage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Peso molecolare | 226.23 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 6902-77-8 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 95.0% |
| Solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (442.03 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (17.68 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | (+)-Genipin |
| Bersaglio | Autophagy |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?