Learn More
Genistein-2’,6’-d2, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Genistein-2',6'-d2 |
| CAS | 315204-48-9 |
| Formula molecolare | C15 2H2 H8 O5 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | Genistein-2',6'-D2 |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H/i1D,2D |
| SMILES | [2H]c1cc(O)cc([2H])c1C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O |
| IUPAC Name | 3-(2,6-dideuterio-4-hydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromen-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 272.25 |
| Peso formulazione | 272.0654 |