Learn More
Genistein 7-Beta-D-Glucuronide 4’-Sulfate Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 17991045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991045 1 mg 1mg
17982725 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17991045 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG3499801MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C21H16Na2O14S
Molecular Weight (g/mol) 570.39
Sinonimo 5-Hydroxy-4-oxo-3-[4-(sulfooxy)phenyl]-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Disodium Salt;
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2OC=C1C4=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C4
Specifica
Materiale o nome chimico Genistein 7-beta-D-Glucuronide 4'-Sulfate Disodium Salt
Quantità 1 mg