Learn More
Genistein 7-Beta-D-Glucuronide, TRC
Codice prodotto. 30009382
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009382 25 mg 25mg
30003547 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009382 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG35001525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38482-81-4
Formula molecolare C21 H18 O11
Molecular Weight (g/mol) 446.36
Sinonimo 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-oxochromen-7-yl]oxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Genistein 7-beta-D-Glucuronide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)11-7-30-13-6-10(5-12(23)14(13)15(11)24)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Peso formulazione 446.0849
Percent Purity >95%