Learn More
Genistein, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471736
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471736 500 mg 500mg
16406506 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16471736 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14596
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
MedChemExpress Genistein, a soy isoflavone, is a multiple tyrosine kinases (e.g., EGFR) inhibitor which acts as a chemotherapeutic agent against different types of cancer, mainly by altering apoptosis, the cell cycle, and angiogenesis and inhibiting metastasis.
Genistein, a soy isoflavone, is a multiple tyrosine kinases (e.g., EGFR) inhibitor which acts as a chemotherapeutic agent against different types of cancer, mainly by altering apoptosis, the cell cycle, and angiogenesis and inhibiting metastasis.
Specifica
Materiale o nome chimico Genistein
CAS 446-72-0
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H10O5
Quantità 500 mg
Sinonimo NPI 031L
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (370.04 mM)
SMILES OC1=C2C(OC=C(C3=CC=C(O)C=C3)C2=O)=CC(O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 270.24
Peso formulazione 270.24
Percent Purity 99.15%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only