Learn More
Genistein, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Genistein |
| CAS | 446-72-0 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C15 H10 O5 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-, Genistein (6CI), Isoflavone, 4',5,7-trihydroxy- (8CI), 4',5,7-Trihydroxyisoflavone, 5,7,4'-Trihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, Baichanin A, Bonistein, C.I. 75610, Climagen F, FW 635I-2, GeniVida, Genisteol, Genisterin, Genistin aglycone, NPI 031L, NSC 36586, Prunetol, SIPI 807-1, Sophoricol |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O |
| IUPAC Name | 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.24 |
| Vedi altri risultati |