Learn More
Genistin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469028
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16469028 10 mg 10mg
16464857 50 mg 50mg
16451448 5 mg 5mg
16409116 100 mg 100mg
16401516 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16469028 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0595
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Genistin (Genistine), an isoflavone belonging to the phytoestrogen family, is a potent anti-adipogenic and anti-lipogenic agent. Genistin attenuates cellular growth and promotes apoptotic cell death breast cancer cells through modulation of ERalpha signaling pathway.
Genistin (Genistine), an isoflavone belonging to the phytoestrogen family, is a potent anti-adipogenic and anti-lipogenic agent. Genistin attenuates cellular growth and promotes apoptotic cell death breast cancer cells through modulation of ERalpha signaling pathway.
Specifications
Materiale o nome chimico Genistin
CAS 529-59-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H20O10
Quantità 10 mg
Sinonimo Genistine Genistoside Genistein 7-O-β-D-glucopyranoside
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.28 mM)
SMILES O=C(C(C1=CC=C(O)C=C1)=COC2=CC(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=C4)C2=C4O
Molecular Weight (g/mol) 432.38
Peso formulazione 432.38
Percent Purity 98.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Show More Show Less
Research purposes only