Learn More
Genkwanin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491488
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491488 5 mg -
16459078 10 mg 10mg
16444877 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16491488 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0731
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Genkwanin is a major non-glycosylated flavonoid with anti-flammatory activities.
Genkwanin is a major non-glycosylated flavonoid with anti-flammatory activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Genkwanin
CAS 437-64-9
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H12O5
Quantità 5 mg
Sinonimo Puddumetin
Informazioni di solubilità DMSO : 5 mg/mL (17.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=CC(O)=C13
Molecular Weight (g/mol) 284.26
Peso formulazione 284.26
Percent Purity 99.27%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only