Learn More
Gentamicin C1A Deuterated Pentaacetate Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Gentamicin C1A Deuterated Pentaacetate Salt |
| Formula molecolare | (2S,3S,5R)-3-methyl-4,4,7-trioxo-3-(triazol-1-ylmethyl)-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Quantità | 0.5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H39N5O7.C2H4O2/c1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-2(3)4/h8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/t8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m0./s1 |