Learn More
TOKU-E™ Gentamicin ReadyMade™ Solution
Codice prodotto. 30044024
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Codice prodotto. 30044024
Marca: TOKU-E™ G04610x1ML
Gentamicin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Gentamicin Sulfate in water.
  • CAS Number: 1405-41-0
  • Molecular Formula: C21H43N5O7
  • Molecular Weight: 477.60 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Micromonospora purpurea or M. Echinospora
  • Spectrum: Gentamicin Sulfate is a broad-spectrum antibiotic targeting Gram-positive and Gram-negative bacteria. It is effective against several strains of Mycoplasma. It also combats certain β-lactam sensitive vancomycin-resistant Enterococcus (VRE; a 'superbug')
  • Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit, blocking the translocation of peptidyl-tRNA from acceptor to donor. This results in an inability to read mRNA ultimately producing a faulty or non-existent protein
Specifica
CAS 1405-41-0
Materiale o nome chimico Gentamicin
Colore Colorless
Content And Storage 2°C to 8°C
Descrizione Gentamicin ReadyMade™ Solution 50 mg/mL in Water
Concentrazione 50 mg/mL
Forma Clear, colorless solution
Product Type Antibiotic
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Con additivi None
Senza additivi None
Formulazione Liquid in Water
Da utilizzare con (applicazione) Microbiology, Media Supplements, Plant Biololgy, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Linea di prodotti ReadyMade™ Solutions
Purity or Quality Grade >95%
Quantità 10 x 1 mL
Shipping Condition Ice Pack
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.