General Description
- Gentamicin sulfate is a bactericidal aminoglycoside antibiotic which shows activity against Gram-negative bacteria
- It works by inhibiting protein biosynthesis through binding the bacterial ribosome 30S subunit
Applications
- Gentamicin sulfate has been used in studies to determine wound healing due to its antibiotic and antifungal properties
- It has laboratory research applications in the study of a number of clinical conditions, including actinomycotic infection, appendicitis, cystic fibrosis, osteomyelitis, pelvic inflammatory disease, plague, gonorrhea, and tularemia
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gentamicin sulfate |
| Tipo | Gentamicin Sulfate |
| Punto di fusione | 218.0°C to 237.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Acqua | 15% max. |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
| Percent Purity | ≥590 IU/mg (Gentamycin) |
Sicurezza e movimentazione
- Gentamicin sulfate
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .