Learn More
Gentamicin Sulfate, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiDescrizione
Gentamicin Sulfate is produced by fermentation of Micromonospora purpurea or M. echinospora. It is a mixture of 3 major components designated as C1, C1a, and C2. Each component consists of five basic nitrogens and requires five equivalents of sulfuric acid per mole of gentamicin base. Gentamicin is used as the sulfate salt.
Gentamicin sulfate is a broad spectrum antibiotic effective against Gram-positive and Gram-negative bacteria. It is effective against strains that are resistant to tetracycline, chloramphenicol, kanamycin and colistin, particularly strains of Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus, and Streptococcus.
Mode of action:
- Gentamicin causes codon misreading by binding to the 30S ribosomal subunit
- This binding blocks the translocation of peptidyl-tRNA from the acceptor site to the donor site
- The bactericidal effect on Pseudomonas aeruginosa is exerted by the binding of gentamicin to the outer membrane, where it displaces natural cations, destabilizes the membrane, and forms holes in the cell surface.
Specifica
Specifica
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 1405-41-0 |
| pH | 3.5 to 5.5 (4% solution aq. soln.) (literature) |
| Punto di fusione | 218°C to 237°C (literature) |
| Potency | >590μg/mg |
| Quantità | 50 mg |
| Optical Rotation | 116° |
| Sinonimo | Garamycin, Genoptic, GM Sulfate;Gentiomycin C |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (50mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint). Practically insoluble in alcohol and other organic solvents. |
| Grado | Cell Culture |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.