Learn More
Gentamicin Sulfate, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Descrizione
The product is a mixture of 3 major components designated as C1, C1a, and C2. Gentamicin is used as the sulfate salt. Each component consists of five basic nitrogens and requires five equivalents of sulfuric acid per mole of gentamicin base.
- Used as a selection agent in molecular biology applications
- Treats many types of bacterial infections, particularly those caused by Gram-negative organisms
Specifica
Specifica
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 1405-41-0 |
| pH | 3.5 to 5.5 (1 in 25, aq. soln.) |
| Punto di fusione | 218°C to 237°C (as powder)(literature) |
| Residuo della combustione | ≤1% |
| Perdita all'essiccatura | ≤18% |
| Potency | ≤590μg/mg |
| Quantità | 250 mg |
| Optical Rotation | 107–121° (10mg/mL, water) |
| Sinonimo | Garamycin, Gentamicin sulfate salt, Gentiomycin C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Gentamycin Sulfate, USP
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: gentamycin sulphate