Learn More
Gentamicin Sulfate USP Crystalline MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gentamicin Sulfate |
| Tipo | Gentamicin Sulfate |
| Forma fisica | Crystalline |
| CAS | 1405-41-0 |
| Quantità | 1 g |
| Formula molecolare | C21H43N5O7 |
| Sinonimo | Gentamycin Sulfate |
| Peso formulazione | 477.6 |
| Grado | USP |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- gentamycin sulphate, USP
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: gentamycin sulphate