missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gentamycin Sulfate Solution (10mg Gentamycin Base Per ML), MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 10 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gentamycin Sulfate Solution |
| Tipo | Gentamicin Sulfate |
| Quantità | 10 x 10 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Gentamicin Sulfate Reagent Solution
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: gentamycin sulphate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto