Learn More
Solfato di gentamicina (polvere bianca), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10224873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10224873 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10224873 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP9181
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Per la selezione di cellule trasformate contenenti il gene della resistenza alla gentamicina
Il solfato di gentamicina inibisce la sintesi delle proteine, prevenendo la contaminazione microbica nelle applicazioni di coltura di tessuti. Viene utilizzato anche per conferire resistenza/sensibilità agli antibiotici nelle procedure di biologia molecolare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gentamycin Sulfate
Tipo Gentamicin Sulfate
Forma fisica Solido
CAS 1405-41-0
pH 3.5 to 5.5
Punto di fusione 218°C
Residuo della combustione < 1.0%
Imballaggio Vetro ambrato
Potency > 590μg/mg
Rotazione specifica Inclusive between 107° (+ or -)
Colore Bianco
Quantità 1 g
Formula molecolare C21H43N5O7·H2SO4
Indice di Merck 15, 4427
Sinonimo Gentiomycin C, Garamycin
Peso formulazione 575.67
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gentamicin sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .