Learn More
Buerkle™ GeoSampler Soil Sampler
Codice prodotto. 10791799 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
56 cm
81 cm
Diametro (sistema metrico) parte inferiore esterna:
17 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte inferiore esterna Dimensione della confezione
10791799 81 cm 20 mm Pezzo
11842303 56 cm 17 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10791799 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53505006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    170.49€ / pezzi 1
    Risparmia 18.51€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Buerkle™ GeoSampler Soil Sampler is for light soils, meadows and lawns.
  • Soil sampler for light soils, meadows and lawns
  • The foot bar of model 5350-5006 makes work easier
  • Stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Geosampler Soil Sampler
Materiale Stainless Steel
Include Foot Bar
Tipo di maniglia T-shape
Graduato No
Da utilizzare con (applicazione) Light Soils, Meadows and Lawns
Peso (sistema metrico) 1500 g
Diametro (sistema metrico) parte inferiore esterna 20 mm
Lunghezza (sistema metrico) 81 cm