Descrizione
- Soil sampler for light soils, meadows and lawns
- The foot bar of model 5350-5006 makes work easier
- Stainless steel
Specifica
Specifica
| Product Type | Geosampler Soil Sampler |
| Materiale | Stainless Steel (AISI 304) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduato | No |
| Da utilizzare con (applicazione) | Light Soils, Meadows and Lawns, All-Level/Cross-Sectional Sample |
| Peso (sistema metrico) | 550 g |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.43 in. |
| Diametro (sistema imperiale) apertura | 11.81 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.67 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 11 mm |
| Vedi altri risultati |