Learn More
MedChemExpress Geraniin
Codice prodotto. 16418998
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16418998 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16418998 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0472
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Geraniin is a TNF-α releasing inhibitor with numerous activities including anticancer, anti-inflammatory, and anti-hyperglycemic activities, with an IC50 of 43 μM.
Especificaciones
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Peso molecolare 952.64 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 60976-49-0
Product Type Natural Products
Purezza 98.5%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (104.97 mM∣Need ultrasonic)
Bersaglio TNF Receptor
Quantità 10 mg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.