Learn More
MedChemExpress Geraniin
Codice prodotto. 16461418
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461418 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16461418 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0472
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
MedChemExpress Geraniin is a TNF-α releasing inhibitor with numerous activities including anticancer, anti-inflammatory, and anti-hyperglycemic activities, with an IC50 of 43 μM.
Specifica
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Peso molecolare 952.64 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 60976-49-0
Product Type Natural Products
Purezza 98.5%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (104.97 mM∣Need ultrasonic)
Bersaglio TNF Receptor
Quantità 5 mg