Learn More
Geraniol 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Geraniol |
| CAS | 106-24-1 |
| Nomi componenti o analita | Geraniol |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C10 H18 O |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)- (8CI), (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol, (E)-Geraniol, (E)-Nerol, 3,7-Dimethyl-trans-2,6-octadien-1-ol, Geraniol, Geraniol 60, Geraniol 980, Geraniol BJ, Geranyl alcohol, Lemonol, MosquitoSafe, NSC 9279, TT 4228, TT 4302, trans-1-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, trans-Geraniol, β-Geraniol |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\CO)\C)C |
| Vedi altri risultati |