Learn More
Geraniol, 97%
Codice prodotto. 11454764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454764 250 g 250g
11444764 50 g 50g
11434764 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454764 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13736.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154.253 g/mol
Geraniol is used in the synthesis of insect repellant. It is also used in the synthesis of Angelicoin A and Herecinone J, which inhibit collagen-induced platelet aggregation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Geraniol is used in the synthesis of insect repellant. It is also used in the synthesis of Angelicoin A and Herecinone J, which inhibit collagen-induced platelet aggregation.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Incompatible with Strong oxidizing agents, acid chlorides, acid anhydrides. Keep away from heat. Air sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-24-1
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.253
Numero MDL MFCD00002917
InChI Key GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Sinonimo geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
PubChem CID 637566
ChEBI CHEBI:17447
IUPAC Name (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMILES CC(=CCCC(=CCO)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Geraniol
Punto di fusione -15°C
Densità 0.884
Punti di ebollizione 114°C to 115°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 101°C (213°F)
Odore Floral
Indice di rifrazione 1.476
Quantità 250 g
Beilstein 1722456
Indice di Merck 14,4403
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Geraniol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Geraniol