Learn More
Geraniol, 99%
Codice prodotto. 10509092 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10509092 100 g Bottiglia in vetro 100g
10314702 5 g Bottiglia in vetro 5g
10229840 25 g Bottiglia in vetro 25g
10368813 500 g Bottiglia in vetro 500g
15189283 2.5 kg Plastic Drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10509092 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 410901000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-24-1
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00002917
InChI Key GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Sinonimo geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
PubChem CID 637566
ChEBI CHEBI:17447
IUPAC Name (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMILES CC(=CCCC(=CCO)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Geraniol
Punto di fusione -15.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8780g/mL
Punti di ebollizione 229.0°C to 230.0°C (757.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Indice di rifrazione 1.4750 to 1.4790
Quantità 100 g
Beilstein 01,457
Indice di Merck 15,4437
Gravità specifica 0.878
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, ethanol 50 vol. % (20°C):1:10 v:v
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Geraniol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.