Learn More
Geranyl acetate, 98%
Codice prodotto. 11458697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458697 25 g 25g
11468697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11458697 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19864.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 105-87-3 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
It is used primarily as a component of perfumes for creams and soaps and as a flavoring ingredient. It is used particularly in rose, lavender and geranium formulations where a sweet fruity or citrus aroma is desired. It is found to have has anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-proliferative activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used primarily as a component of perfumes for creams and soaps and as a flavoring ingredient. It is used particularly in rose, lavender and geranium formulations where a sweet fruity or citrus aroma is desired. It is found to have has anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-proliferative activities.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store away from oxidizing agents and heat. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Keep it refrigerated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-87-3
Formula molecolare C12H20O2
Molecular Weight (g/mol) 196.29
Numero MDL MFCD00015037
InChI Key HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Sinonimo geranyl acetate, geraniol acetate, bay pine oyster oil, acetic acid, geraniol ester, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, geranyl ethanoate, acetic acid, geranyl ester, unii-3w81yg7p9r, geranyl acetate, cis, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl acetate
PubChem CID 1549026
ChEBI CHEBI:5331
IUPAC Name [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] acetate
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\COC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Geranyl acetate
Densità 0.91
Punti di ebollizione 137°C to 139°C (25 mmHg)
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Intervallo percentuale saggio 0.98
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.461
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water.
Peso formulazione 196.29
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Geranyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Geranyl acetate