Learn More
Geranyl Bromide (>80%), TRC
Codice prodotto. 30405883
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405883 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405883 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG367250250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Geranyl Bromide
CAS 6138-90-5
Formula molecolare C10H17Br
Quantità 250 mg
Sinonimo (E)-1-Bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, (2E)-1-Bromo-3,7-dimethylocta-2,6-diene, (2E)-Geranyl Bromide, (E)-1-Bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, Geranyl Bromide, trans-Geranyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C10H17Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CBr)\C)C
Molecular Weight (g/mol) 217.15
Peso formulazione 216.0514