Learn More
Geranyl linalool, ca. 95%, Tech., mixture of isomers
Codice prodotto. 10500214 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10500214 2.5 g 2.50g
10307801 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10500214 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 278360025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1113-21-9 | C20H34O | 290.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1113-21-9
Formula molecolare C20H34O
Molecular Weight (g/mol) 290.49
Numero MDL MFCD00059363
InChI Key IQDXAJNQKSIPGB-HQSZAHFGNA-N
Sinonimo geranyl linalool, geranyllinalool, 3,7,11,15-tetramethyl-1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, e,e-geranyllinalool, 6e,10e-geranyllinalool, 3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, 6e,10e-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, e,e-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, 1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, 6e,10e, 1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl
PubChem CID 5365872
ChEBI CHEBI:74299
IUPAC Name (6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Geranyl linalool
Nota nome tech., ca. 95%
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 250.0°C
Punto d'infiammabilità 160°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4860 to 1.4920
Quantità 2.5 g
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents, solubel in 70% ethanol
Peso formulazione 290.48
Percent Purity ca. 95%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid