Learn More
Geranylgeranyl MTS, TRC
Codice prodotto. 30395950
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395950 5 mg 5mg
30407412 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30395950 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG3675405MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Geranylgeranyl MTS
Nomi componenti o analita Geranylgeranyl MTS
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H36 O2 S2
Sinonimo Geranylgeranyl Methanethiolsulfonate
InChI Formula InChI=1S/C21H36O2S2/c1-18(2)10-7-11-19(3)12-8-13-20(4)14-9-15-21(5)16-17-24-25(6,22)23/h10,12,14,16H,7-9,11,13,15,17H2,1-6H3/b19-12+,20-14+,21-16+
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CSS(=O)(=O)C)\C)\C)\C)C
IUPAC Name (2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethyl-1-methylsulfonylsulfanylhexadeca-2,6,10,14-tetraene
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 384.639
Quantità 5 mg
Peso formulazione 384.216