Learn More
Germanium dioxide, 99.999%, (trace metal basis), electronic grade
Codice prodotto. 10198043 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10198043 50 g Glass bottle 50g
10635452 10 g Glass bottle 10g
13498428 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10198043 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 190000500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-53-8
Formula molecolare GeO2
Molecular Weight (g/mol) 104.59
Numero MDL MFCD00011030
InChI Key YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC Name dioxogermane
SMILES O=[Ge]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Germanium dioxide
Punto di fusione 1115.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Densità 6.2300g/mL
Formula lineare GeO2
Indice di Merck 15,4443
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.4%. Other solubilities: soluble in about 100 parts boiling water,soluble in acids or solutions of the fixed,alkalies
Peso formulazione 104.59
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Germanium dioxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.