Learn More
Germanium dioxide, 99.999%, (trace metal basis), electronic grade
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Germanium dioxide |
| Punto di fusione | 1115.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
| Densità | 6.2300g/mL |
| Formula lineare | GeO2 |
| Indice di Merck | 15,4443 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Germanium dioxide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.