Learn More
Germanium Disulfide, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11491306 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11491306 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11491306 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0520472801
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Germanium Disulfide
CAS 12025-34-2
Quantità 1 g
Formula molecolare GeS2
Numero MDL MFCD00016122
Sinonimo germanium disulfide, germanium sulfide, bis sulfanylidene germane, dithioxogermane, germanic sulfide, germanium iv sulfide
InChI Key YIZVROFXIVWAAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=[Ge]=S
IUPAC Name germanedithione
Molecular Weight (g/mol) 136.75
PubChem CID 82816
Peso formulazione 136.72