Learn More
Germanium(IV) bromide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 15461627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15461627 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15461627 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040219.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 13450-92-5 | Br4Ge | 392.246 g/mol
It is used as a chemical agent, as a laboratory chemical & for manufacturing of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 187°C
Materiale o nome chimico Germanium(IV) bromide
Punto di fusione 26°C
CAS 13450-92-5
Colore White to Gray
Forma fisica Low-melting Solid, Liquid
Quantità 10 g
Odore Acidic
Sensibilità Moisture sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 3.13 g/mL
Formula molecolare Br4Ge
Numero MDL MFCD00016115
Numero UN UN3260
Sinonimo germanium tetrabromide, germane, tetrabromo, germyl bromide, germanium bromide, germanium iv bromide, germanium, tetrabromo, gebr4, acmc-20aktg, tetrabromine germane
Informazioni di solubilità It reacts in water.
InChI Key VJHDVMPJLLGYBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ge](Br)(Br)(Br)Br
IUPAC Name tetrabromogermane
Molecular Weight (g/mol) 392.246
PubChem CID 26011
Peso formulazione 392.23
Percent Purity 99.999%