Learn More
Germanium(IV) ethoxide, 97%
Codice prodotto. 11396978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396978 1 g 1g
11316988 5 g 5g
11306988 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11396978 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014679.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14165-55-0
It is a sol-gel intermediate for optical fibers and photosensitive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14165-55-0
Numero MDL MFCD00015121
Sinonimo Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
Specifica
Materiale o nome chimico Germanium(IV) ethoxide
Punto di fusione -72°C
Colore Colorless
Densità 1.14 g/mL
Punti di ebollizione 185.5°C
Punto d'infiammabilità 49°C (121°F)
Odore Alcohol-like
Formula lineare Ge(OC2H5)4
Indice di rifrazione 1.407
Quantità 1 g
Numero UN UN1993
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in anhydrous alcohol and benzene; Hydrolyzes in water
Peso formulazione 252.84
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid