Learn More
Germanium(IV) iodide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11371539
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11371539 50 g 50g
11361539 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11371539 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014009.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13450-95-8 | GeI4 | 580.248 g/mol
Germanium(IV) iodide is a biochemical for proteomics research. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13450-95-8
Formula molecolare GeI4
Molecular Weight (g/mol) 580.248
Numero MDL MFCD00016120
InChI Key CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo germanium tetraiodide, germane, tetraiodo, germanium iv iodide, germanium iodide, acmc-1bq9p, germanium iv iodide trace metals basis
PubChem CID 83479
IUPAC Name tetraiodogermane
SMILES [Ge](I)(I)(I)I
Specifica
Materiale o nome chimico Germanium(IV) iodide
Punto di fusione 146°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Sensibilità Moisture sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 4.32 g/mL
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 580.21
Percent Purity 99.999%