Learn More
Alfa Aesar™ Germanium n-butoxide, 97+%
Oxide films
Marca:  Alfa Aesar™ 040816.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 25063-27-8 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 11305107
  • 45.50€ / 1g
Spedizione stimata
19-10-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
25063-27-8
MFCD00015347
Tetra-n-butoxygermane
Specifica
Germanium n-butoxide
112°C (234°F)
Moisture sensitive
1g
Ge[O(CH2)3CH3]4
Tetra-n-butoxygermane
365.05
≥97%
1.017 g/mL
1.4255
143°C (8mmHg)
25063-27-8
MFCD00015347
Hydrolyzes in water.
Liquid
Videos
SDS Documenti