Learn More
Germanium powder, -100 mesh, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11341248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11341248 10 g 10g
11331248 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11341248 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010190.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-56-4
Formula molecolare Ge
Molecular Weight (g/mol) 72.63
Numero MDL MFCD00085310
InChI Key GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC Name germanium
SMILES [Ge]
Specifica
Materiale o nome chimico Germanium
Colore Silver
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Odore Odorless
Aspetto Silver-colored powder
Pressione del vapore 0 hPa
Intervallo percentuale saggio 99.9999% (Metals basis)
Densità 5.32g/cm3