Learn More
Germanium Standard: Ge @ 1000 μg/mL in H2O, tr. F-, VHG™
Descrizione
Germanium Standard: Ge @ 1000 μg/mL in H2O, tr. F-
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Germanium |
| CAS | 7440-56-4 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Germanium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Ge |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Ge |
| InChI Formula | InChI=1S/Ge |
| Vedi altri risultati |