Learn More
Vilber Lourmat™ Germicidal UV Lamp
Codice prodotto. 11880370
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
Wattage:
30 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Wattage Dimensione della confezione
11880370 500 mm 30 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11880370 Fornitore Vilber Lourmat™ N. del fornitore 312121511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00€
    498.86€ / pezzi 1
    Risparmia 148.14€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
Tensione 230 V
Wattage 30 W
Wavelength 254 nm
Profondità (sistema metrico) 140 mm
Requisiti elettrici 30 W, 230 V, 50 Hz
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Intensità dell'illuminazione 76 mW/cm2
Quantità confezione 1 Ea.
Product Type Germicidal UV Lamp
Frequenza 50 Hz