Learn More
A&D Weighing™ GF-1020M Bilance di precisione ad alta capacità
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17877600
Cambia vista
Click to view available options
GF-8202M High-Capacity Precision Balance; Certifications/Compliance: CE, UKCA, GLP/GMP; Capacity: 8.2 kg; Display Type: Reverse backlit LCD; Material: Die Cast Aluminum; Stabilization Time: 1.5 s
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17877600 GF-8202M High-Capacity Precision Balance; Certifications/Compliance: CE, UKCA, GLP/GMP; Capacity: 8.2 kg; Display Type: Reverse backlit LCD; Material: Die Cast Aluminum; Stabilization Time: 1.5 s
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17877600 Fornitore A&D Weighing™ N. del fornitore GF8202M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2913.75€
    2510.34€ / pezzi 1
    Risparmia 403.41€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Diverse selection of external cal models with a broad range of capacities and resolutions.
  • Livello di protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Modelli interni (GX-M) ed esterni (GF-M) disponibili
  • Modelli omologati per attività commerciali (GX-M)
  • Autocalibrazione automatica in risposta a variazioni di temperatura o in base a orari impostati (GX-M)
  • Funzione automatica di calcolo del peso minimo mediante funzione di carico a controllo elettronico (Electronically Controlled Load, ECL) o con peso effettivo esterno
  • Funzione di segnalazione per garantire che la quantità misurata non sia inferiore al peso minimo impostato
  • Controllo degli accessi utente (User access control, UAC) con password di protezione della bilancia in caso di utilizzo non autorizzato
  • Rilevamento degli urti (Impact shock detection, ISD) con feedback per evitare il danneggiamento del sensore di peso*1
  • Funzione di registrazione degli urti in grado di memorizzare fino a 50 carichi dovuti a impatto violento con relativa data/ora per successiva ispezione
  • Visualizzazione della portata (Flow rate display, FRD) per una maggiore facilità e precisione nel calcolo e nella memorizzazione dei valori di portata*2
  • Meccanismo di ammortizzazione sotto il piatto di pesatura per ridurre notevolmente l’impatto in caso di urto
  • Comparatore di portata con segnalazione di portata nei limiti previsti
  • Funzione di calcolo statistico (Statistical calculation function, SCF) per facilitare l’analisi delle misurazioni
  • Risultato con valore lordo/netto/tara
  • Memorizzazione del valore di tara nella memoria non volatile
  • Caratteristiche di risposta selezionabili per velocità di pesatura a fini commerciali, con maggiore o minore stabilità di visualizzazione a seconda
  • Risultati conformi alle norme GLP/GMP/GCP/ISO per il rispetto dei requisiti di documentazione
  • Funzione Universal Flexi Coms (UFC) per personalizzare contenuti e layout di stampa *3
  • Funzione di memorizzazione dati per salvare nello stesso dispositivo i risultati di pesatura e calibrazione, le unità di peso da utilizzare in modalità di conteggio e altro ancora
  • Modalità di conteggio con funzione di miglioramento automatico dell’accuratezza (Automatic Counting Accuracy Improvement, ACAI)
  • Funzione di modalità percentuale per pesatura di riferimento o controllo di variazione dei campioni
  • Funzione di pesatura degli animali (media e mantenimento) per la misurazione del peso di elementi in movimento
  • Comparatore a cinque livelli con dispositivo sonoro
  • Funzioni automatiche di accensione/spegnimento
  • Funzione di determinazione della densità
  • Sottogancio per pesatura di materiale magnetico e misurazione della densità
Specifica
Interfaccia di automazione RS-232
Certificazione/Conformità CE, UKCA, GLP/GMP
Tipo di collegamento RS-232C (D-Sub 9P), Dual Mode USB
Capacità 8.2 kg
Tipo di display Reverse backlit LCD
Leggibilità 0.01 g
Include Display Cover, AC Adapter, 1.8 m USB Cable, Simple Breeze Break
Protezione IP IP65
Livellamento Manual
Linearità ±0.03 g
Materiale Die Cast Aluminum
Tempo di misurazione 1.5 sec.
Forma vaschetta Rectangle
Ripetibilità 0.01 g
Deriva sensibilità ±2 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione 1.5 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 41°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Tipo Precision Balance
Warranty 4 Years
Modalità di pesatura Weigh, Count, Percent, Hold, Density
Larghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Larghezza (sistema imperiale) vaschetta 10.63 in.
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 270 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.4 in.
Altezza (sistema metrico) 111 mm
Profondità (sistema imperiale) 14 in.
Profondità (sistema imperiale) vasca 8.3 in.
Profondità (sistema metrico) 356 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 21 cm
Peso (sistema imperiale) 18.29 lb.
Peso (sistema metrico) 8.3 kg
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60 Hz