Learn More
GFAP Antibody (GFAP/8255R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18620155 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620155 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18620155 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP324051APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GFAP
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone GFAP/8255R
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fragment (around aa100-200) of human GFAP protein (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Astrocyte Markers, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Inflammation, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2670
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG κ
Linea di prodotti Novus