Learn More
GFAP Antibody (rGFAP/8685), R&D Systems™
Codice prodotto. 18603034 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18603034 20 μg 20µg
18623175 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18603034 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32383420ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GFAP
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone rGFAP/8685
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin : 0.25-2 μg/mL
Formulazione 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa150-350) of human GFAP protein (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 20 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Astrocyte Markers, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Inflammation, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2670
Target Species Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Content And Storage Store at 4°C.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus