missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFM1 Antibody [Janelia Fluor« 646], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30500751 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30500751 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30500751 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338121JF646

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

GFM1 Polyclonal antibody specifically detects GFM1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene GFM1
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Janelia Fluor 646
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene EFG, EFG1FLJ12662, EFGM, EF-Gmt, EGF1, FLJ13632, FLJ20773, G elongation factor, mitochondrial 1, G translation elongation factor, mitochondrial, GFMCOXPD1, hEFG1, mEF-G 1, mitochondrial, mitochondrial elongation factor G, mitochondrial elongation factor G1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 482-751 of human GFM1 (NP_079272.4).,, Sequence:, VYFDTENKETVISGMGELHLEIYAQRLEREYGCPCITGKPKVAFRETITAPVPFDFTHKKQSGGAGQYGKVIGVLEPLDPEDYTKLEFSDETFGSNIPKQFVPAVEKGFLDACEKGPLSGHKLSGLRFVLQDGAHHMVDSNEISFIRAGEGALKQALANATLCILEPIMAVEVVAPNEFQGQVIAGINRRHGVITGQDGVEDYFTLYADVPLNDMFGYSTELRSCTEGKGEYTMEYSRYQPCLPSTQEDVINKYLEATGQLPVKKGKAKN
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 85476
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.