missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFP Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18657908 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18657908 0.025 mL 0.03mL
18643078 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18657908 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP250034SS

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Chicken Polyclonal Antibody

GFP Polyclonal antibody specifically detects GFP in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene GFP
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000
Formulazione 50% PBS, 50% glycerol
Alias gene Enhanced Green Fluorescent Protein, Green Fluorescent Protein, green fluorescent protein (gfp)
Specie ospite Chicken
Immunogeno This GFP antibody was developed against recombinant Green Fluorescent Protein (GFP)
Metodo di purificazione IgY purified
Quantità 0.025 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Epitope Tags
Primario o secondario Primary
Target Species Non-species specific
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgY
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.