Specifica
| Content And Storage | Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
| Formato | 0.016 M PBS (pH 7.4), 0.2% BSA |
| Conservante | 0.02% Sodium Azide |
| Quantità | 1 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
| Product Line | Novus |