Learn More
GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18600906 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18600906 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18600906 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299078PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 Polyclonal specifically detects GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 (Accession#: NP_001487.2; Met 1-Trp 382)
Product Type Antibody
Linea di prodotti Novus