Learn More
Cole Parmer GFS Chemicals Turbidity Primary Standard Solution
Codice prodotto. 15285662 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15285662 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15285662 Fornitore Cole Parmer N. del fornitore 0839109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    299.30€ / pezzi 1
    Risparmia 8.70€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
GFS Chemicals Turbidity Primary Standard Solution can be used to calibrate nephelometers or turbidimeters.
  • EPA-approved polymeric standards outlast Formazin standards.
  • Suspended polymeric particles virtually never settle or clump.
  • Solutions maintain NTU values within ±1% for one year.
  • NTU Value: 0.5
Specifica
Tipo Turbidity Meter Standards and Calibrators
Volume (sistema imperiale) 33.8 oz.
Volume (sistema metrico) 1 L