missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GGH Polyclonal Antibody

Codice prodotto. 13483057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
13483057 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13483057 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA528941

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HepG2. Predicted reactivity: Rhesus Monkey (95%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Gamma-Glutamyl hydrolase (GGH) is a homodimeric protein that catalyzes the cleavage of the gamma-glutamyl chain of folylpoly-gamma-glutamyl substrates and is a central enzyme in folyl and antifolyl poly-gamma-glutamate metabolism. The activities of the baculovirus-expressed enzyme and the enzyme from HL-60 cells were similar on methotrexate polyglutamates. GGH is expressed in a variety of human tumors and correlates with poor prognosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene GGH
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.43 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gene Ggh
N. accesso geni Q92820
Alias gene conjugase; FGPH; folylpolyglutamate hydrolase; gamma-GH; gamma-glutamyl hydrolase; gamma-glutamyl hydrolase (conjugase, folylpolygammaglutamyl hydrolase); Gamma-Glu-X carboxypeptidase; GGH; GH
Simboli geni Ggh
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Full length human Glutamyl hydrolase gamma Recombinant protein.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 8836
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.